2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3086K-1G PC3086K-5G PC3086K-25G
APOSPC3086K-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3086K-1G APOSPC3086K-5G APOSPC3086K-25G
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Formula: C₁₄H₁₀F₆N₂
Pto. de fusión: 180…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190155
Núm. CAS: 341-58-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III