Ácido 2,4-bis(trifluorometil)benzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3087-25G PC3087-5G PC3087-1G
APOSPC3087-25GEA 133 EUR
APOSPC3087-25G APOSPC3087-5G APOSPC3087-1G
Ácido 2,4-bis(trifluorometil)benzoico 98%
Ácido 2,4-bis(trifluorometil)benzoico
Formula: C₉H₄F₆O₂
MW: 258,12 g/mol
Pto. de fusión: 108…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042496
Núm. CAS: 32890-87-2