Ácido 2,5-bis(trifluorometil)benzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3088-1G PC3088-5G PC3088-25G
APOSPC3088-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3088-1G APOSPC3088-5G APOSPC3088-25G
Ácido 2,5-bis(trifluorometil)benzoico 98%
Ácido 2,5-bis(trifluorometil)benzoico
Formula: C₉H₄F₆O₂
MW: 258,12 g/mol
Pto. Ebullición: 248,5 °C
Pto. de fusión: 77…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013249
Núm. CAS: 42580-42-7