Ácido 2,6-bis(trifluorometil)benzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3089-10G PC3089-5G
APOSPC3089-10GEA 0 EUR
APOSPC3089-10G APOSPC3089-5G
Ácido 2,6-bis(trifluorometil)benzoico 98%
Ácido 2,6-bis(trifluorometil)benzoico
Formula: C₉H₄F₆O₂
MW: 258,12 g/mol
Pto. de fusión: 136…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000376
Núm. CAS: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1