Ácido 3,5-bis(trifluorometil)benzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC3090-100G
PC3090-10G
PC3090-5G
PC3090-25G
APOSPC3090-100GEA
87
EUR
APOSPC3090-100G
APOSPC3090-10G
APOSPC3090-5G
APOSPC3090-25G
Ácido 3,5-bis(trifluorometil)benzoico 97%
Ácido 3,5-bis(trifluorometil)benzoico
Formula:
C₉H₄F₆O₂ Pto. de fusión: 140…144 °C Densidad: 1,42 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000388 Núm. CAS: 725-89-3 EINECS: 211-970-1 |