3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzohydrazide
PC3090C-100G
PC3090C-25G
APOSPC3090C-100GEA
401
EUR
APOSPC3090C-100G
APOSPC3090C-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Formula:
C₉H₆F₆N₂O MW: 272.15 g/mol Pto. de fusión: 132…134 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051848 Núm. CAS: 26107-82-4 EINECS: 247-462-1 |