2-Cloro-4-metilbenzotrifluoruro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3091-1G PC3091-25G PC3091-5G
APOSPC3091-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3091-1G APOSPC3091-25G APOSPC3091-5G
2-Cloro-4-metilbenzotrifluoruro 98%
2-Cloro-4-metilbenzotrifluoruro
Formula: C₈H₆ClF₃
Pto. Ebullición: 91 °C/50mmHg
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190112
Núm. CAS: 74483-46-8