2,4-Bis(trifluormetil)benzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3095-1G PC3095-5G PC3095-25G
APOSPC3095-1GEA 49.3 EUR
APOSPC3095-1G APOSPC3095-5G APOSPC3095-25G
2,4-Bis(trifluormetil)benzonitrilo 98%
2,4-Bis(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₉H₃F₆N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061225
Núm. CAS: 177952-38-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III