2,6-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3096-250MG
APOSPC3096-250MGEA 60.9 EUR
APOSPC3096-250MG
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₃F₆N
MW: 239,1172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061226
Núm. CAS: 25753-25-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III