4-Bromo-3-(trifluorometil)fenol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3097-5G PC3097-25G
APOSPC3097-5GEA 0 EUR
APOSPC3097-5G APOSPC3097-25G
4-Bromo-3-(trifluorometil)fenol 99%
4-Bromo-3-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Pto. de fusión: 44…46 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095342
Núm. CAS: 320-49-0