5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3098-25G PC3098-5G PC3098-1G
APOSPC3098-25GEA 287 EUR
APOSPC3098-25G APOSPC3098-5G APOSPC3098-1G
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride
Formula: C₉H₈BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059521
Núm. CAS: 914635-58-8