3,5-Bis(trifluormetil)benzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3100-100G PC3100-25G PC3100-500G
APOSPC3100-100GEA 77 EUR
APOSPC3100-100G APOSPC3100-25G APOSPC3100-500G
3,5-Bis(trifluormetil)benzonitrilo 97%
3,5-Bis(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₉H₃F₆N
Pto. Ebullición: 154…156 °C
Pto. de fusión: 16…21 °C
Densidad: 1,421 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000379
Núm. CAS: 27126-93-8
EINECS: 248-240-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III