3,3'-Bis(trifluorometil)benzofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC3101-1G PC3101-5G PC3101-25G
APOSPC3101-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3101-1G APOSPC3101-5G APOSPC3101-25G
3,3'-Bis(trifluorometil)benzofenona
3,3'-Bis(trifluorometil)benzofenona
Formula: C₁₅H₈F₆O
Pto. de fusión: 98…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000390
Núm. CAS: 1868-00-4