3,4'-Bis(trifluorometil)benzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Trifluormethyl)-3-((4-(trifluormethyl)phenyl)methanoyl)benzene
PC3102-25G PC3102-5G PC3102-10G
APOSPC3102-25GEA 366 EUR
APOSPC3102-25G APOSPC3102-5G APOSPC3102-10G
3,4'-Bis(trifluorometil)benzofenona 98%
3,4'-Bis(trifluorometil)benzofenona
Formula: C₁₅H₈F₆O
MW: 318,22 g/mol
Pto. de fusión: 93…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013561
Núm. CAS: 21084-22-0