3,5-Bis(trifluorometil)benzofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-(phenylmethanoyl)benzene
PC3103-10G PC3103-50G PC3103-5G
APOSPC3103-10GEA 50.9 EUR
APOSPC3103-10G APOSPC3103-50G APOSPC3103-5G
3,5-Bis(trifluorometil)benzofenona 97%
3,5-Bis(trifluorometil)benzofenona
Formula: C₁₅H₈F₆O
Pto. Ebullición: 111…112 °C/0,2mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015510
Núm. CAS: 21221-93-2
EINECS: 244-282-5