Cloruro de 2,4-bis(trifluorometil)benzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC3103D-1G
PC3103D-25G
PC3103D-100G
APOSPC3103D-1GEA
0
EUR
APOSPC3103D-1G
APOSPC3103D-25G
APOSPC3103D-100G
Cloruro de 2,4-bis(trifluorometil)benzoilo 98%
Cloruro de 2,4-bis(trifluorometil)benzoilo
Formula:
C₉H₃ClF₆O Pto. Ebullición: 179 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061227 Núm. CAS: 53130-43-1 UN: 3265 ADR: 8,III |