Cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)benzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3104-100G PC3104-25G PC3104-5G
APOSPC3104-100GEA 0 EUR
APOSPC3104-100G APOSPC3104-25G APOSPC3104-5G
Cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)benzoilo 98%
Cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)benzoilo
Formula: C₉H₃ClF₆O
Pto. Ebullición: 65…67 °C/12mmHg
Densidad: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000387
Núm. CAS: 785-56-8
EINECS: 212-322-0
UN: 3265
ADR: 8,II