Alcohol 3,5-bis(trifluorometil)bencilico 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC3104H-100G PC3104H-10G PC3104H-25G
APOSPC3104H-100GEA 75.4 EUR
APOSPC3104H-100G APOSPC3104H-10G APOSPC3104H-25G
Alcohol 3,5-bis(trifluorometil)bencilico 98%
Alcohol 3,5-bis(trifluorometil)bencilico
Formula: C₉H₆F₆O
Pto. Ebullición: 100 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 53…56 °C
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009907
Núm. CAS: 32707-89-4
EINECS: 251-168-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR