3,5-Bis(trifluorometil)bencilamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC3104M-100G PC3104M-25G PC3104M-10G
APOSPC3104M-100GEA 198 EUR
APOSPC3104M-100G APOSPC3104M-25G APOSPC3104M-10G
3,5-Bis(trifluorometil)bencilamina 95%
3,5-Bis(trifluorometil)bencilamina
Formula: C₉H₇F₆N
Pto. Ebullición: 82…84 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 50…55 °C
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009909
Núm. CAS: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
UN: 3259
ADR: 8,II