1-(Bromometil)-3,5-bis(trifluorometil)benceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3105-25G PC3105-500G
APOSPC3105-25GEA 43.5 EUR
APOSPC3105-25G APOSPC3105-500G
1-(Bromometil)-3,5-bis(trifluorometil)benceno 98%
1-(Bromometil)-3,5-bis(trifluorometil)benceno
Formula: C₉H₅BrF₆
Pto. Ebullición: 136…140 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009905
Núm. CAS: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
UN: 2920
ADR: 8+3,II