1-(Clorometil)-2,4-bis(trifluorometil)benceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3105D-25G PC3105D-5G PC3105D-100G
APOSPC3105D-25GEA 467 EUR
APOSPC3105D-25G APOSPC3105D-5G APOSPC3105D-100G
1-(Clorometil)-2,4-bis(trifluorometil)benceno 98%
1-(Clorometil)-2,4-bis(trifluorometil)benceno
Formula: C₉H₅ClF₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083537
Núm. CAS: 195136-46-0
UN: 1760
ADR: 8,III