1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene
PC3105W-25G PC3105W-100G PC3105W-5G
APOSPC3105W-25GEA 49.3 EUR
APOSPC3105W-25G APOSPC3105W-100G APOSPC3105W-5G
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃BrF₆
MW: 293,01 g/mol
Pto. Ebullición: 158 °C/740mmHg
Densidad: 1,738 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074904
Núm. CAS: 327-75-3