5-Bromo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-α-α-α-β-β-β-Hexafluoro-m-xileno, 3,5-Bis(trifluorometil)bromobenceno, 1-Bromo-3,5-bis(trifluorometil)benceno, 1,3-Bis(trifluorometil)-5-bromobenceno
PC3106-100G PC3106-25G PC3106-500G
APOSPC3106-100GEA 39.3 EUR
APOSPC3106-100G APOSPC3106-25G APOSPC3106-500G
5-Bromo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno 99%
5-Bromo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno
Reagent for adding inductively withdrawing substituent into precursors for carbocations, J.O.C., 1984, 49, 2608
Formula: C₈H₃BrF₆
MW: 293.01 g/mol
Pto. Ebullición: 155 °C
Pto. de fusión: –16 °C
Densidad: 1.699 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000381
Núm. CAS: 328-70-1