4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3106M-5G PC3106M-25G
APOSPC3106M-5GEA 132 EUR
APOSPC3106M-5G APOSPC3106M-25G
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide
Formula: C₁₄H₆F₆N₂S₂O₄
Pto. de fusión: 157…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018043
Núm. CAS: 860-39-9