1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 1-Nitro-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3108W-1G PC3108W-5G
APOSPC3108W-1GEA 43.7 EUR
APOSPC3108W-1G APOSPC3108W-5G
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene 97%
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene
Formula: C₈H₃F₆NO₂
Pto. Ebullición: 70…75 °C/15mmHg
Densidad: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236674
Núm. CAS: 320-88-7