α-α-α-α-α'-α'-Hexafluoro-5-nitroxileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3109-100G PC3109-25G PC3109-5G
APOSPC3109-100GEA 0 EUR
APOSPC3109-100G APOSPC3109-25G APOSPC3109-5G
α-α-α-α-α'-α'-Hexafluoro-5-nitroxileno 98%
α-α-α-α-α'-α'-Hexafluoro-5-nitroxileno
Formula: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259,11 g/mol
Pto. Ebullición: 72 °C/760mmHg
Densidad: 1,535 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000384
Núm. CAS: 328-75-6