2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3111-250MG PC3111-1G PC3111-5G
APOSPC3111-250MGEA 87 EUR
APOSPC3111-250MG APOSPC3111-1G APOSPC3111-5G
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formula: C₁₆H₁₂F₃NO₂
Pto. de fusión: 193…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424486
Núm. CAS: 502625-50-5