3,5-Bis(trifluorometil)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3112-100G PC3112-25G
APOSPC3112-100GEA 132 EUR
APOSPC3112-100G APOSPC3112-25G
3,5-Bis(trifluorometil)fenol 98%
3,5-Bis(trifluorometil)fenol
Formula: C₈H₄F₆O
Pto. Ebullición: 97…98 °C/50mmHg
Pto. de fusión: 20…21 °C
Densidad: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000386
Núm. CAS: 349-58-6
EINECS: 206-488-3