1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl-[1,4]diazepane hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine
PC31128-1G PC31128-250MG
APOSPC31128-1GEA 232 EUR
APOSPC31128-1G APOSPC31128-250MG
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl-[1,4]diazepane hydrochloride
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl-[1,4]diazepane hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅ClF₃N₃O₂
MW: 325.72 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038316
Núm. CAS: 646455-48-3