2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3113-1G PC3113-5G PC3113-25G
APOSPC3113-1GEA 0 EUR
APOSPC3113-1G APOSPC3113-5G APOSPC3113-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆BrF₃O
Pto. de fusión: 26…28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115974
Núm. CAS: 402-07-3