Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3113G-100G PC3113G-1KG PC3113G-25G
APOSPC3113G-100GEA 87 EUR
APOSPC3113G-100G APOSPC3113G-1KG APOSPC3113G-25G
Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)acético
Formula: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
MW: 272,15 g/mol
Pto. de fusión: 121…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009908
Núm. CAS: 85068-33-3
EINECS: 285-295-6