3,5-Bis(trifluorometil)fenilacetonitrilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
PC3114G-5G
PC3114G-100G
PC3114G-25G
APOSPC3114G-5GEA
21.9
EUR
APOSPC3114G-5G
APOSPC3114G-100G
APOSPC3114G-25G
3,5-Bis(trifluorometil)fenilacetonitrilo 95%
3,5-Bis(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula:
C₁₀H₅F₆N Densidad: 1,42 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009904 Núm. CAS: 85068-32-2 EINECS: 285-294-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |