3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3114L-1G PC3114L-500MG
APOSPC3114L-1GEA 46.4 EUR
APOSPC3114L-1G APOSPC3114L-500MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₁H₉F₆NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00061309
Núm. CAS: 237076-69-6