Isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,3-Bis(trifluorometil)-5-isotiocianatobenceno
PC3115B-100G
PC3115B-25G
PC3115B-5G
APOSPC3115B-100GEA
255
EUR
APOSPC3115B-100G
APOSPC3115B-25G
APOSPC3115B-5G
Isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo 97%
Isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo
Formula:
C₉H₃F₆NS MW: 271.19 g/mol Pto. Ebullición: 109…110 °C/35mmHg Densidad: 1.485 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040838 Núm. CAS: 23165-29-9 UN: 2922 ADR: 8+6.1 III |