3',5'-Bis(trifluorometil)propiofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3116-5G PC3116-25G PC3116-100G
APOSPC3116-5GEA 0 EUR
APOSPC3116-5G APOSPC3116-25G APOSPC3116-100G
3',5'-Bis(trifluorometil)propiofenona 98%
3',5'-Bis(trifluorometil)propiofenona
Formula: C₁₁H₈F₆O
Pto. Ebullición: 72 °C/7mmHg
Densidad: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009911
Núm. CAS: 85068-34-4
EINECS: 285-296-1