3,5-Bis(trifluorometil)pirazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3116B-1G PC3116B-5G
APOSPC3116B-1GEA 22 EUR
APOSPC3116B-1G APOSPC3116B-5G
3,5-Bis(trifluorometil)pirazol 97%
3,5-Bis(trifluorometil)pirazol
Formula: C₅H₂F₆N₂
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153672
Núm. CAS: 14704-41-7