5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3116G-250MG PC3116G-1G
APOSPC3116G-250MGEA 58 EUR
APOSPC3116G-250MG APOSPC3116G-1G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline
Formula: C₁₁H₅F₆NO
MW: 281.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153141
Núm. CAS: 237076-72-1