4-Amino-3-(trifluormetil)benzonitrilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-cyanobenzotrifluoride
PC31183-100G PC31183-25G
APOSPC31183-100GEA 132 EUR
APOSPC31183-100G APOSPC31183-25G
4-Amino-3-(trifluormetil)benzonitrilo 99%
4-Amino-3-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₅F₃N₂
Pto. Ebullición: 100 °C/0,1mmHg
Pto. de fusión: 60…63 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00275473
Núm. CAS: 327-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III