1,6-Divinylperfluorohexane 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3120-1G PC3120-25G PC3120-5G PC3120-100G
APOSPC3120-1GEA 0 EUR
APOSPC3120-1G APOSPC3120-25G APOSPC3120-5G APOSPC3120-100G
1,6-Divinylperfluorohexane 99%
1,6-Divinylperfluorohexane
Formula: C₁₀H₆F₁₂
Pto. Ebullición: 83,5 °C/43mmHg
Densidad: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 67,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077521
Núm. CAS: 1800-91-5