2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC31223-1G PC31223-250MG
APOSPC31223-1GEA 96 EUR
APOSPC31223-1G APOSPC31223-250MG
2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₁₄H₁₀FNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00117030
Núm. CAS: 219539-49-8