4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3123-250MG PC3123-1G
APOSPC3123-250MGEA 63.8 EUR
APOSPC3123-250MG APOSPC3123-1G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Formula: C₇H₆F₃N₃O
MW: 205,14 g/mol
Pto. de fusión: 183…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00219948
Núm. CAS: 175204-85-0