2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[N,N-Bis(Trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Comins Triflating Reagent, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
PC3128-25G PC3128-100G
APOSPC3128-25GEA 78.3 EUR
APOSPC3128-25G APOSPC3128-100G
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Formula: C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191833
Núm. CAS: 145100-51-2