1H,1H,7H-Dodecafluoroheptan-1-ol 92%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H,1H,7H-Perfluoroheptan-1-ol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptan-1-ol
PC3130-500G
APOSPC3130-500GEA 198 EUR
APOSPC3130-500G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptan-1-ol 92%
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptan-1-ol
Contains upto 6% H(CF2CF2)nCHOH(CF2CF2)mH where m+n=3; Surface tension 23.8 dynes/cm@20C;
Formula: C₇H₄F₁₂O
MW: 332,09 g/mol
Pto. Ebullición: 169…170 °C
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,762 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039630
Núm. CAS: 335-99-9
EINECS: 206-406-6