7H-Dodecafluoroheptanoyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3131E-25G PC3131E-1G PC3131E-5G
APOSPC3131E-25GEA 261 EUR
APOSPC3131E-25G APOSPC3131E-1G APOSPC3131E-5G
7H-Dodecafluoroheptanoyl chloride 98%
7H-Dodecafluoroheptanoyl chloride
Formula: C₇HClF₁₂O
Pto. Ebullición: 130…135 °C
Densidad: 1,752 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153143
Núm. CAS: 41405-35-0
UN: 3265
ADR: 8,III