1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: DFHA, Acrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl Acrylate
PC3132-100G PC3132-25G
APOSPC3132-100GEA 0 EUR
APOSPC3132-100G APOSPC3132-25G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate 97%
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate
Formula: C₁₀H₆F₁₂O₂
MW: 386,14 g/mol
Pto. Ebullición: 197 °C
Densidad: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00080746
Núm. CAS: 2993-85-3
EINECS: 221-064-8