Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC3132G-100G
PC3132G-25G
PC3132G-5G
APOSPC3132G-100GEA
346
EUR
APOSPC3132G-100G
APOSPC3132G-25G
APOSPC3132G-5G
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride
HFPO trimer, tetramer, pentamer also available.
Formula:
C₆F₁₂O₂ Pto. Ebullición: 54…56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054657 Núm. CAS: 2062-98-8 EINECS: 218-173-8 UN: 3265 ADR: 8,III |