1H,1H,8H,8H-Dodecafluorooctan-1,8-diol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H,1H,8H,8H-Perfluorooctan-1,8-diol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Dodecafluorooctan-1,8-diol
PC3132L-25G PC3132L-5G
APOSPC3132L-25GEA 364 EUR
APOSPC3132L-25G APOSPC3132L-5G
1H,1H,8H,8H-Dodecafluorooctan-1,8-diol 98%
1H,1H,8H,8H-Dodecafluorooctan-1,8-diol
Formula: C₈H₆F₁₂O₂
MW: 362,12 g/mol
Pto. Ebullición: >250 °C
Pto. de fusión: 80…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153145
Núm. CAS: 90177-96-1