Dodecafluorosuberic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3132T-25G PC3132T-5G
APOSPC3132T-25GEA 0 EUR
APOSPC3132T-25G APOSPC3132T-5G
Dodecafluorosuberic acid 98%
Dodecafluorosuberic acid
Formula: C₈H₂F₁₂O₄
Pto. Ebullición: >250 °C
Pto. de fusión: 133…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153146
Núm. CAS: 678-45-5
UN: 3261
ADR: 8,III