4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC31334-1G
PC31334-5G
APOSPC31334-1GEA
209
EUR
APOSPC31334-1G
APOSPC31334-5G
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate
Formula:
C₉H₇F₃O₂ MW: 204.15 g/mol Pto. de inflamación: 69 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00829056 Núm. CAS: 78950-29-5 |