Ácido 5-cloro-2-fluorobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3142-100G PC3142-25G PC3142-5G PC3142-500G
APOSPC3142-100GEA 62.5 EUR
APOSPC3142-100G APOSPC3142-25G APOSPC3142-5G APOSPC3142-500G
Ácido 5-cloro-2-fluorobenzoico 97%
Ácido 5-cloro-2-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄ClFO₂
Pto. de fusión: 148…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665762
Núm. CAS: 394-30-9